Merck
498297
Sigma-Aldrich
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2N)2C6H2-1,3-(OH)2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
213.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
254 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.Nc1cc(N)c(O)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
InChI Key
KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride may be used as a precursor in the synthesis of:
  • poly(p-phenylene benzobisoxazole) (PBO)
  • poly(2,6-naphthalenebenzobisoxazole) (Naph-2,6-PBO)
  • poly(1,5-naphthalenebenzobisoxazole) (Naph-1,5-PBO)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
498297-5G:
498297-VAR:
498297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis, characterization, and crystal structures of poly (2,6-naphthalenebenzobisoxazole) and poly (1,5-naphthalenebenzobisoxazole).
Park SY, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 44(14), 1948-1957 (2006)
Synthesis, structure and properties of carbon nanotube/poly(p-phenylene benzobisoxazole) composite fibres.
Li J, et al.
Polymer International, 55(4), 456-465 (2006)
A safe cost-efficient synthesis of 4,6-diaminoresorcinol.
Pews RG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8255-8256 (1997)
Facile sulfur-assisted carbonylation of diaminoresorcinol with carbon monoxide.
Mizuno T, et al.
Heteroatom Chem., 23(1), 111-116 (2012)