Merck
241733
Sigma-Aldrich
過塩素酸バリウム
97%
別名:
二過塩素酸バリウム, 過塩素酸 バリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(ClO4)2
CAS番号:
分子量:
336.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
505 °C (lit.)
密度
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI Key
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に関する調査:
  • 陽イオン性のジェミニ界面活性剤単分子層の効果
以下の触媒です。
  • バリウムカチオンを鋳型とする合成およびカチオン誘起分子爪先旋回
  • オレフィンの二原子酸素添加
以下の反応に使用されます。
  • [2]カテナンのカチオン誘起によるばね様分子運動
  • ピンセット分子とバリウムイオンの錯体生成
  • シッフ塩基大環状バリウム錯体の調製および抗菌活性の研究
ビス(アミン)の酸化のための反応剤
Effective desiccant
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241733-VAR:
241733-100G:4548173122960
241733-500G:4548173122977
241733-BULK:
241733-5G:4548173122984
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J C Gallucci et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 11), 1873-1876 (1988-11-15)
Ba(ClO4)2.3H2O, Mr = 390.28, hexagonal, P63/m, a = 7.277 (2), c = 9.656 (1) A, V = 442.9 (1) A3, Z = 2, F(000) = 368, D chi = 2.93 g cm3, lambda(Mo K alpha) = 0.71069 A, T =