Merck
M19201
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェニル酢酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
ホモアニス酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
1101737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-メトキシフェニル酢酸は、次の用途で使用できます。
  • メソ多孔硫酸化ジルコニア触媒を使用して炭酸ジメチルとのエステル化により4-メトキシフェニル酢酸メチルを調製するために。
  • 薬理学的に重要な複核ガリウム(III)およびカルボン酸フェニルスズ(IV)金属錯体を合成するためのリガンドとして。
  • パーキン反応を介する置換ベンズアルデヒドとの反応によりヒドロキシル化(E)-スチルベンを合成するための反応物として。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
379.4 °F
引火点(℃)
193 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M19201-5G:
M19201-250G:
M19201-500G:
M19201-BULK:
M19201-100G:
M19201-VAR:
M19201-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Esterification of 4-methoxyphenylacetic acid with dimethyl carbonate over mesoporous sulfated zirconia
Devulapelli VG and Weng H-S
Catalysis Communications, 10(13), 1711-1717 (2009)
Milena R Kaluderović et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(2), 519-525 (2009-11-21)
The reaction of 3-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxyphenylacetic acid, mesitylthioacetic acid, 2,5-dimethyl-3-furoic acid and 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid with trimethylgallium (1:1) yielded the dimeric complexes [Me(2)Ga(micro-O(2)CCH(2)C(6)H(4)-3-OMe)](2) (1), [Me(2)Ga(micro-O(2)CCH(2)C(6)H(4)-4-OMe)](2) (2), [Me(2)Ga(micro-O(2)CCH(2)SMes)](2) (3) (Mes=2,4,6-Me(3)C(6)H(2)), [Me(2)Ga{micro-O(2)C(Fur)}](2) (4) (Fur=2,5-dimethylfuran) and [Me(2)Ga{micro-O(2)C(Bdo)}](2) (5) (Bdo=1,4-benzodioxane) respectively. The molecular structure of
Santiago Gómez-Ruiz et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(12), 2087-2096 (2008-09-02)
The reaction of 3-methoxyphenylacetic acid (3-MPAH), 4-methoxyphenylacetic acid (4-MPAH), 2,5-dimethyl-3-furoic acid (DMFUH) or 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid (BZDOH) with triphenyltin(IV) chloride (1:1) or diphenyltin(IV) dichloride (2:1) in the presence of triethylamine yielded the compounds [SnPh3(3-MPA)] (1), [SnPh3(4-MPA)] (2), [SnPh3(DMFU)] (3), [SnPh3(BZDO)] (4)
An unusual, mild and convenient one-pot two-step access to (E)-stilbenes from hydroxy-substituted benzaldehydes and phenylacetic acids under microwave activation: a new facet of the classical Perkin reaction
Sinha AK, et al.
Tetrahedron, 63(45), 11070-11077 (2007)
Ki Hyun Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2270-2273 (2011-03-23)
A bioassay-guided fractionation and chemical investigation of the trunk of Berberis koreana resulted in the isolation and identification of a new sesquilignan, named berbikonol (1), along with fourteen known lignan derivatives (2-15) and a new phenolic compound, named berfussinol (16)