Merck
653195
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メトキシフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H3(Br)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
127-131 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
COc1ccc(CC(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-13-7-3-2-6(4-9(11)12)8(10)5-7/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653195-25G:
653195-5G:
653195-BULK:
653195-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)