Merck
B64202
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3,5-ジメチルフェノール
99%
別名:
4-ブロモ-3,5-キシレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI Key
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B64202-250G:
B64202-10G:
B64202-100G:
B64202-5G:
B64202-BULK:
B64202-25G:
B64202-VAR:
B64202-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)