Merck
640662
Sigma-Aldrich
3-シアノフェニル酢酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
113-117 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitrile
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
640662-5G:4548173220659
640662-BULK:
640662-VAR:
640662-1G:4548173220642
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)