Merck
653152
Sigma-Aldrich
4-メルカプトフェニル酢酸
97%
別名:
(4-Sulfanylphenyl)acetic acid, (4-カルボキシメチル)チオフェノール, 2-(4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 2-(4-メルカプトフェニル)酢酸, 4-Mercaptobenzeneacetic acid, p-メルカプトフェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
168.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
105-109 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
InChI Key
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-メルカプトフェニル酢酸(MPAA)は、チオール添加剤であり、ペプチド断片の選択的かつ効率的なライゲーションのためのネイティブケミカルライゲーション(NCL)反応で広く使用されています。
アプリケーション
4-メルカプトフェニル酢酸は、連続的なネイティブケミカルライゲーションを介した、ビス(2-スルファニルエチル)アミドペプチドからの小さなユビキチン様修飾因子ペプチドの調製に使用されています。
本化合物は以下の用途に使用することができます。
  • ペプチド化学合成のためのケミカルライゲーションプロセスで使用されるペプチドα チオフェニルエステルの樹脂上調製。
  • ペプチド調製のためのネイティブケミカルライゲーションおよび/または脱硫法後の(アセトアミド-メチル)システインのワンポット脱保護。
  • 合成上困難なタンパク質の調製のためのネイティブケミカルライゲーション法を介した、パラジウムにより促進されたN-末端システインの脱保護。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653152-VAR:
653152-1G:
653152-5G:
653152-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient palladium-assisted one-pot deprotection of (acetamidomethyl) cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization to expedite chemical protein synthesis
Maity SK, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(28), 8108-8112 (2016)
Direct on-resin synthesis of peptide-αthiophenylesters for use in native chemical ligation
Bang D, et al.
Organic Letters, 8(6), 1049-1052 (2006)
Jailson Brito Querido et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6508), 1220-1227 (2020-09-05)
A key step in translational initiation is the recruitment of the 43S preinitiation complex by the cap-binding complex [eukaryotic initiation factor 4F (eIF4F)] at the 5' end of messenger RNA (mRNA) to form the 48S initiation complex (i.e., the 48S).
Sunithi Gunasekera et al.
Frontiers in microbiology, 11, 168-168 (2020-03-11)
Can antimicrobial activity and peptide stability of alpha-helical peptides be increased by making them into dimers and macrocycles? Here, we explore that concept by using KR-12 as the starting point for peptide engineering. KR-12 has previously been determined as the
Palladium mediated rapid deprotection of N-terminal cysteine under native chemical ligation conditions for the efficient preparation of synthetically challenging proteins
Jbara M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(15), 5069-5075 (2016)