主要文書
1.59712
Supelco
Methoxyphenylacetic acid
Reag. Ph Eur
別名:
Methoxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
230-300-9
NACRES:
NA.21
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
形状
solid
mp
70 °C (External MSDS)
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white crystals or crystalline powder.
Melting point: 68 - 72 °C
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3