Merck
1.03776
Supelco
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, Alum iron, Ferric ammonium sulfate, Iron alum, Iron(III) ammonium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
482.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-382-4
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-102.0% (iodometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (iodometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
39-41 °C
かさ密度
750 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe2+: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
アナリシスノート
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1037769050:
1037760507:
1037762507:
CH2QC101809:
1037760500:
1037760000:
1037769057:
1037761000:
1037765000:
1037769012:
試験成績書(COA)