Merck
215406
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム鉄(II) 六水和物
ACS reagent, 99%
別名:
モール塩, 硫酸アンモニウム鉄 六水和物, 硫酸アンモニウム鉄(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
392.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
98.5-101.5%
99%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98.5-101.5%
99%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤0.01% insolubles
≤0.05% Not NH4OH pptd.
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: 0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: 0.002%
Mg: 0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: 0.02%
Zn: ≤0.003%
SMILES記法
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸アンモニウム鉄(II)六水和物は、以下の用途でグリーン触媒として使用されます:
  • ニューマン・クワート転位による官能化チオフェノールの合成。
  • 芳香族、脂肪族、共役アルデヒドの対応するカルボン酸への酸化。
  • 縮合反応によるビスクマリンの合成。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215406-VAR:
215406-25KG:
215406-2.5KG:
215406-BULK:
215406-2KG:
215406-4X2.5KG:
215406-500G:4548173931722
215406-12KG:
215406-100G:4548173931715
215406-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Konstantinos Grintzalis et al.
Free radical biology & medicine, 59, 27-35 (2012-10-09)
A simple and sensitive method is presented for the simultaneous quantification (spectrophotometric and spectrofluorimetric) of the main lipid and protein peroxidation products after their initial fractionation: free malondialdehyde (FrMDA), protein-bound malondialdehyde (PrMDA), total hydroperoxides (LOOH), and protein hydroperoxides (PrOOH). FrMDA
Metallization of biologically inspired silica nanotubes.
Jo W, et al.
Materials Science and Engineering, C, 32(8), 2426-2430 (2012)
Mixed ligand complexes of iron (II) and (III) with cyanide and aromatic di-imines.
Schilt AA.
Journal of the American Chemical Society, 82(12), 3000-3005 (1960)
The crystal structure of Tutton's salts. VI. Vanadium (II), iron (II) and cobalt (II) ammonium sulfate hexahydrates.
Montgomery H, et al.
Acta Crystallographica, 22(6), 775-780 (1967)
Apoorvi Tyagi et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-03)
Phenylketonuria (PKU) is an autosomal recessive metabolic disorder caused by the dysfunction of the enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH). Alterations in the level of PAH leads to the toxic accumulation of phenylalanine in the blood and brain. Protein degradation mediated by