アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸アンモニウム鉄(II)は、淡緑色から青色の結晶性の粉末で、水に容易に溶けますが、エタノールやアセトンには溶けません。100 °C で溶融し、分解が始まります。硫酸鉄と硫酸アンモニウムの複塩であり、等モル量の硫酸鉄(II)と硫酸アンモニウムを水に溶解し、生成物を結晶化させることで生成されます。
アプリケーション
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrateは、以下の用途で使用できます:
- bismuth carbonate/ACF(繊維)上に沈着させたiron oxideナノ粒子の合成のための前駆体として。この材料は、廃水処理のための効率的な触媒として使用できます。
- バナジウム/鉄レドックス・フロー電池(V/Fe RFB)の開発のための負電荷の電解質として。
- 金属挿入反応によるメチルオレンジ色素の改変。改変された色素は、DSSC(色素増感太陽電池)上で集光性色素として機能します。
- ゾルゲル法によりナノチタニア触媒を作製するためのドーパントとして。(NH4)2Fe(SO4)2·6H2Oを用いたドーピングは、可視光範囲においてチタニアの光触媒活性化を引き起こします。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203505-25G:4548173953557
203505-VAR:
203505-100G:4548173953540
203505-5G:4548173953564
203505-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sheng-Hua Ye et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(10), 2672-2676 (2018-02-09)
Iron-substituted CoOOH porous nanosheet arrays grown on carbon fiber cloth (denoted as Fex Co1-x OOH PNSAs/CFC, 0≤x≤0.33) with 3D hierarchical structures are synthesized by in situ anodic oxidation of α-Co(OH)2 NSAs/CFC in solution of 0.01 m (NH4 )2 Fe(SO4 )2 . X-ray
Jung Suh et al.
Free radical biology & medicine, 34(10), 1306-1314 (2003-05-03)
The combination of ascorbate, transition metal ions, and hydrogen peroxide (H(2)O(2)) is an efficient hydroxyl radical generating system called "the Udenfriend system." Although the pro-oxidant role of ascorbate in this system has been well characterized in vitro, it is uncertain
Y J Tseng et al.
Medical physics, 32(4), 1017-1023 (2005-05-18)
A least-squares error minimization approach was adopted to assess ferric ion diffusion coefficient of Fricke-agarose gels. Ferric ion diffusion process was modeled as a Gaussian-shaped degradation kernel operating on an initial concentration distribution. Diffusion coefficient was iteratively determined by minimizing
Zhenghong Zhang et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 82(2), 244-250 (2011-07-07)
Vascular endothelial growth factor (VEGF)-dependent angiogenesis is crucial for corpus leteum formation and their functional maintenance in mammalian ovaries. The present study was designed to test the hypothesis that hypoxia-inducible factor (HIF)-1α-mediated transcriptional activation contributes to the increased expression of
Ubon Cha'on et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 96(1), 194-201 (2006-12-19)
The aim of this study is to identify the biochemical mechanism of phosphine toxicity and resistance, using Caenorhabditis elegans as a model organism. To date, the precise mode of phosphine action is unclear. In this report, we demonstrate the following