Merck
F3629
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(III)アンモニウム 十二水和物
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
二硫酸鉄アンモニウムドデカヒドラート, 硫酸第二鉄アンモニウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
482.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
39-41 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸鉄(III)アンモニウム中に水和物は、次のように使用できます:
  • エタノール中のジメドン、アルデヒド、3-アイノクロトン酸のワンポット三成分縮合反応による1,4-ジヒドロピリジンを合成するための触媒として
  • 触媒としてのアルミナ担持ヒドラジン水和物の存在下における芳香族ニトロ化合物の対応するアミノ化合物への還元での添加物として
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F3629-VAR:
F3629-H:
F3629-250G:4548173961194
F3629-500G:4548173961200
F3629-1KG:
F3629-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Săndulescu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(8-10), 951-958 (1996-06-01)
The method is based upon the reaction between fluoride ions and the coloured complex of Fe(III) with methyl salicylate to form the stable, colourless hexaflouride complex of iron. The conditions of the method (pH, time and combination ratio) were studied
Andrew J Ghio et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 283(3), L563-L572 (2002-08-10)
The iron chelator deferoxamine has been reported to inhibit both xanthine oxidase (XO) and xanthine dehydrogenase activity, but the relationship of this effect to the availability of iron in the cellular and tissue environment remains unexplored. XO and total xanthine
H S Kwak et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(26), 7770-7774 (2003-12-11)
This study was designed to develop a microencapsulated iron that could be used to fortify milk and to determine the sensory properties of milk fortified with microencapsulated iron. Coating material was polyglycerol monostearate (PGMS), and selected core material was ferric
I Wittmann et al.
Chemico-biological interactions, 138(2), 171-187 (2001-10-24)
Diabetes mellitus is characterized by increased methylglyoxal (MG) production. The aim of the present study was to investigate the role of iron in the cellular and molecular effects of MG. A red blood cell (RBC) model and L-arginine were used
J G Reinhold et al.
The Journal of nutrition, 116(6), 1007-1017 (1986-06-01)
The effects of pH, ascorbate, citrate and dietary fiber on retention of ferrous and ferric iron by jejuno-ileal segments of rat intestine were examined in vivo. Iron was introduced in an isosmotic solution of sodium chloride and dextrose buffered by