Merck
A54008
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-エトキシベンゾチアゾール
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2OS
CAS番号:
分子量:
194.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
形状
solid
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
KOYJWFGMEBETBU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A54008-25G:
A54008-100G:
A54008-BULK:
A54008-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)