Merck
515892
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸カルシウム
99.9%
別名:
カルシウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)2Ca
CAS番号:
分子量:
338.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.9%
品質水準
アッセイ
99.9%
mp
350 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
[Ca++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ca/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸カルシウムは、カルシウムトリフラート[Ca(OTf)2]とも呼ばれ、有機合成におけるルイス酸触媒として広く使用されています。アルドール反応、マイケル付加、エポキシドの開環反応などのさまざまな反応を促進します。また、トリフルオロメタンスルホン酸エステルを調製するための試薬としても使用され、さまざまな有機変換における脱離基として使用できます。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸カルシウムは、エポキシドのアミノ分解によりβ-アミノアルコールを合成するための触媒として使用できます。アルデヒドから対応するニトリル化合物へのワンポット変換にも使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
515892-BULK:
515892-VAR:
515892-10G:
515892-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)