Merck
452890
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素ナトリウム
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
別名:
VenPure® AF, テトラヒドリドホウ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBH4
CAS番号:
分子量:
37.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
caplets (18 × 10 × 8 mm)
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
caplets (18 × 10 × 8 mm)
含みます
≤100 ppm MgCO3 as anticaking agent
反応適合性
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sodium borohydride is a mild reducing agent commonly used for the reduction of aldehydes and ketones to their corresponding alcohols. It is also a promising candidate as a hydrogen carrier and storage media for polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells. NaBH4 caplets can be used for the synthesis of Ti3+-doped titanium dioxide powders from TiO2 powders.
法的情報
Rohm & Haas社製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452890-25G:
452890-6X100G:
452890-2KG:
452890-100G:
452890-500G:
452890-BULK:
452890-6X25G:
452890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium borohydride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-13 (2014)
Evaluation of Acid Accelerators for an Off-Grid PEM Fuel Cell Power Station Utilizing Solid Sodium Borohydride for Hydrogen Storage
Hsu L, et al.
ECS Transactions, 75(14), 515-520 (2016)
Controllable synthesis and tunable photocatalytic properties of Ti3+-doped TiO2
Ren, Ren and Wen, Zhenhai and Cui, Shumao and Hou, Yang and Guo, Xiaoru and Chen, Junhong
Scientific Reports, 5, 10714-10714 (2015)
Hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride for PEM fuel cells feeding
International Workshop, Advances in Fuel Cells and the Hydrogen Economy (2008)
Forty years of hydride reductions.
Brown H C and Krishnamurthy S
Tetrahedron, 35(5), 567-607 (1979)