製品種目
BioXtra
品質水準
形状
powder
濃度
≥37.5% Pt (gravimetric)
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, orange
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7082-1G:4548173982533
P7082-VAR:
P7082-BULK:
試験成績書(COA)