Merck
938130
Sigma-Aldrich
塩化白金酸 水和物
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
別名:
ヘキサクロロ白金(IV)酸水素 水和物, 六塩化白金(IV)酸 水和物, 塩化第二白金 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
409.81 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder, crystals or chunks
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
mp
60 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Chloroplatinic acid hydrate is a popular platinum precursor which is used as catalyst for polymer electrolyte fuel cells, in sensors.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
938130-250G:
938130-100G:
938130-50G:
938130-BULK:
938130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical biosensor based on dewdrop-like platinum nanoparticles-decorated silver nanoflowers nanocomposites for H2O2 and glucose detection
Huang ,Z et al.
Journal of the Electrochemical Society, 166(13), B1138-B1138 (2019)
Polyol synthesis of reduced graphene oxide supported platinum electrocatalysts for fuel cells: Effect of Pt precursor, support oxidation level and pH
Hoe L P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 43(35), 16998-17011 (2018)
Highly sensitive, flexible H2 gas sensors based on less platinum bimetallic Ni?Pt nanocatalyst-functionalized carbon nanofibers
Nair K G, et al.
ACS applied electronic materials, 3(4), 1621-1633 (2021)