Merck
8.07340
Sigma-Aldrich
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
別名:
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), Chloroplatinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2(PtCl6) · 6H2O
CAS番号:
分子量:
517.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
241-010-7
NACRES:
NA.22
product name
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), for synthesis
品質水準
100
200
形状
solid
濃度
39-41% Pt
mp
150 °C
溶解性
water: soluble
密度
4 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
InChI Key
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
関連するカテゴリー
アプリケーション
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate can be used as a platinum precursor to synthesize:
  • Pt/C catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cell applications.
  • Pt/TiO2 catalyst to study the photocatalytic degradation pathway of methylene blue.
アナリシスノート
Assay (of Pt): 39.0 - 41.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8073409999:
8073400025:
8073408888:
US1807340/0001:
8073400000:
NAPL8073400500:
8073408500:
8073400005:
8073400001:
US1807340/0005:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Platinum catalyst supported on mesoporous carbon for PEMFC
Ambrosio EP, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(12), 3142-3145 (2008)
The effect of Pt on the photocatalytic degradation pathway of methylene blue over TiO2 under ambient conditions
Yu Zhiqiang and Chuang S SC
Applied Catalysis. B, Environmental, 83(3-4), 277-285 (2008)