About This Item
aliphatic hydrocarbons: insoluble(lit.)
aqueous acid: insoluble(lit.)
おすすめの製品
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
不純物
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
763 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
aliphatic hydrocarbons: insoluble(lit.)
aqueous acid: insoluble(lit.)
SMILES記法
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- イリジウムナノ粒子を 合成するための前駆体として。
- OLEDの製造に 使用できるイリジウム錯体を合成するための出発物質として。
- アリール、複素環式、または脂肪族アミンによるエポキシドの開環の触媒として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
520721-1G:
520721-BULK:
520721-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。