Merck
206237
Sigma-Aldrich
酸化イリジウム(IV)
99.9% trace metals basis
別名:
Iridium dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IrO2
CAS番号:
分子量:
224.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38191204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.2O
InChI Key
HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
酸化イリジウムは、長期安定性、感度、電気化学的触媒活性、優れた生体適合性など、ユニークな特性を備えたセラミック材料です。さまざまな方法で、熱分解、反応性スパッタリング、電気化学堆積などを、イリジウム金属から形成できます。本化合物は、バイオ電子機器に広く使用されています。
アプリケーション
酸化イリジウム(IV)は、以下に使用できます。
  • 固体pHセンサーの指示電極。
  • 刺激電極用のコーティング材。
  • 高分子電解質膜(PEM)燃料電池内での 水分解反応による酸素発生用の陽極触媒。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
206237-5G:
206237-1G:
206237-VAR:
206237-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Ho Shim et al.
Analytical chemistry, 84(8), 3827-3832 (2012-03-30)
Applying nanoscale device fabrications toward biomolecules, ultra sensitive, selective, robust, and reliable chemical or biological microsensors have been one of the most fascinating research directions in our life science. Here we introduce hierarchically driven iridium dioxide (IrO(2)) nanowires directly on
JingYan Nian et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(40), 11023-11032 (2011-09-03)
The mechanisms of the reactions between N(2)O and CO catalyzed by IrO(n)(+) (n = 1, 2) have been investigated using B3LYP and CCSD(T) levels of theory. Spin inversion among three reaction profiles corresponding to the quintet, triplet, and singlet multiplicities
Guangfu Li et al.
ChemSusChem, 5(5), 858-861 (2012-03-24)
Morphological control by SBA-15: The performance of catalysts for the oxygen evolution reaction (OER) depends strongly on their structural and morphological properties. An IrO(2) nanomaterial with a morphology suitable for the OER is prepared by using a synthetic scheme involving
H B Campbell et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 563-569 (2012-12-25)
The primary goal of this work is the development of a rapidly responding, sensitive, and biocompatible Ir oxide (IrOx)-based glucose sensor that regenerates solely via IrOx-mediation in both O₂-free and aerobic environments. An important discovery is that, for films composed
Narayanappa Sivasankar et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(33), 12976-12979 (2011-07-21)
A surface hydroperoxide intermediate has been detected upon oxidation of water at an Ir oxide nanocluster catalyst system under pulsed excitation of a [Ru(bpy)(3)](2+) visible light sensitizer by recording of the OO vibrational mode at 830 cm(-1). Rapid-scan FT-IR spectroscopy