Merck
398500
Sigma-Aldrich
酸化イリジウム(IV) 水和物
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IrO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
224.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
組成
Degree of hydration, 2-3
SMILES記法
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
InChI Key
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
398500-BULK:
398500-VAR:
398500-1G:
398500-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)