アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 酸素発生反応のための IrO2 ナノファイバー触媒を合成するための前駆体として。
- ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送層への添加剤として機能する Ir 複合体を調製するための出発物質として。この Ir 複合体は再結合速度を低減し、太陽電池の安定性を向上させます。
- プロトン交換膜型燃料電池(PEMEC)用の薄型で高活性な IrO2 アノードの製造に。
- 効率的で柔軟性のある緑色発光電気化学セル用のイオン性 Ir 金属複合体を合成するための前駆体として。これにより、量子効率と発光が向上します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
203491-VAR:
203491-250MG:
203491-BULK:
203491-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。