Merck
730637
Sigma-Aldrich
ジヒドロテストステロン-2,3,4-13C3 溶液
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
5α-アンドロスタン-17β-オール-3-オン-13C3, アンドロスタノロン-13C3, スタノロン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C16H30O2
分子量:
293.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solution
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
0.1 mg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
−70°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4[13CH2][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChI Key
NVKAWKQGWWIWPM-PUXGIKSBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
730637-VAR:
730637-1ML:4548173343570
730637-1ML-PW:
730637-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Renaud Mevel et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The characterization of prostate epithelial hierarchy and lineage heterogeneity is critical to understand its regenerative properties and malignancies. Here, we report that the transcription factor RUNX1 marks a specific subpopulation of proximal luminal cells (PLCs), enriched in the periurethral region