由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +33±1°, c = 1% in ethanol
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
178-183 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10300-VAR-F:
10300-5G-F:
10300-BULK-F:
10300-1G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック