アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
toxicology assay: suitable
溶解性
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
CBMYJHIOYJEBSB-KHOSGYARSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7755-1G:
A7755-100MG:
A7755-1G-PW:
A7755-VAR:
A7755-250MG:
A7755-100MG-PW:
A7755-25MG:
A7755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)