Merck
277746
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
別名:
安息香酸-(カルボキシ-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CO2H
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+1
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277746-1G:
277746-BULK:
277746-VAR:
277746-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be