Merck
221945
Sigma-Aldrich
ヨウ化カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
crystals
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
損失
≤0.2% loss on drying
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化カリウムは、ヨウ化水素および二炭酸カリウムの反応によって調製できる水溶性の無機塩です。
アプリケーション
ヨウ化カリウムは、以下のプロセスにおける触媒として使用できます:酸化剤としてtert-ブチルヒドロペルオキシドの存在下での、芳香族一級アミンのニトロ化合物への変換。ニッケル触媒存在下での、ハロゲン化アリールのヨウ化アリールへの変換。水中での、および8-クラウン-6およびtert-ブチルヒドロペルオキシドの存在下での、活性化アルケンおよびスルホニルヒドラジドからのスルホン化オキシインドールの調製。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221945-50KG:
221945-100G:4548173986722
221945-12KG:
221945-4X2.5KG:
221945-VAR:
221945-2.5KG:4548173986739
221945-BULK:
221945-5G:4548173986753
221945-500G:4548173986746
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Selective Oxidation of Aromatic Amines to Nitro Derivatives using Potassium Iodide-tert-Butyl Hydroperoxide Catalytic System
Reddy KR, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(1-2), 93-96 (2009)
Synthesis of Aryl Iodides from Aryl Halides and Potassium Iodide by Means of Nickel Catalyst
Takagi K, et al
Chemistry Letters (Jpn), 7(2), 191-192 (1978)
Synthesis of sulfonated oxindoles by potassium iodide catalyzed arylsulfonylation of activated alkenes with sulfonylhydrazides in water.
<BIG>Li X, et al. </BIG>
The Journal of Organic Chemistry, 78(14), 7343-7348 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations