蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
不純物
≤0.0005% P
≤0.005% Insoluble matter
mp
681 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2963-BULK:
P2963-500G:4548173991344
P2963-100G:4548173991337
P2963-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)