Merck
60399
Sigma-Aldrich
ヨウ化カリウム
BioUltra, ≥99.5% (AT)
別名:
KI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (AT)
形状
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
681 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 273 nm in H2O at 1 M
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨウ化カリウムは、以下の用途に使用されています:
  • DNA損傷などの過程の因子である活性酸素の抑制
  • 高濃度でゲルマトリックスを溶解できるカオトロピック剤として
  • ゲル溶解によるゲルスライスからのDNAの回収
生物化学的/生理学的作用
ヨウ化カリウム(KI)は、ハロゲン(ヨウ素)とアルカリ金属カリウムで構成されています。風土病性甲状腺腫を治療するためのヨウ素添加塩の形で使用されます。またKIは、甲状腺機能亢進症の治療や甲状腺の放射線防護にも使われます。KIはバセドウ病′患者の術前準備に役立ちます。また、皮膚スポロトリコーシスやさまざまな炎症性皮膚疾患などの皮膚病変の治療にも有用です。KIは去痰剤としてよく使用されます。有毒な酸素中間体の過酸化水素とヒドロキシラジカルを生成する好中球の能力をin vitroで阻害します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60399-BULK-F:
60399-VAR-F:
60399-500G-F:4548173995373
60399-100G-F:4548173995366
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H.O. Smith
Methods in Enzymology, 65, 375-375 (1980)
Isolation of large molecular weight DNA from agarose gels for further digestion by restriction enzymes.
N Blin et al.
FEBS letters, 53(1), 84-86 (1975-04-15)
Higson, S.P.J. et al.
Electroanalysis, 6, 431-431 (1994)
Pietro Santulli et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal
S C Clement et al.
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1833-1838 (2013-07-09)
Thyroid dysfunction has been reported in up to 52% of patients 1.4 years after treatment with (131) I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG) in children with neuroblastoma (NBL), despite the use of potassium-iodide (KI). Our aim was to investigate if the incidence and severity