蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
不純物
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
損失
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
微量陰イオン
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ba:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[K+].[I-]
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03124-50KG-H:
03124-4X5KG:
03124-6X1KG:
03124-336X1KG:
03124-BULK:
03124-250G:4548173996929
03124-6X250G:
03124-25KG-H:
03124-5KG:
03124-VAR:
03124-1KG:4548173996912