グレード
puriss.
フォーム
liquid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur.
expl. lim.
27 %
濃度
25-30% NH3
不純物
≤0.0018% non-volatile matter
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm pyridine, related subst. (as pyridine)
pH
11.7 (20 °C)
密度
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤60 ppm
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤0.25 ppm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
その他情報
The article number 05003-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05003-5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 05003-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 05003-1L which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05003-5L:
05003S-6X1L:
05003S-2.5L:
05003-6X1L:
05003-6X1L-GL:
05003-BULK:
05003-4X5L:
05003S-6X2.5L:
05003-4X2.5L:
05003-50KG-H:
05003-144X2.5L:
05003S-1L:
05003-25KG:
05003-2.5L-GL:
05003-2.5L:
05003-VAR:
05003-1L:
2530017:
05003-1L-GL:
05003-4X2.5L-GL:
この製品を見ている人はこちらもチェック