安全性情報
1.09925
Supelco
Potassium bromate solution
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
product name
Potassium bromate solution, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
形状
liquid
pH
5.6 (20 °C in H2O)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第2種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.