アナリシスノート
Assay (cerimetric TiCl₃): 14.5 - 15.5 %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3