詳細
水溶性無機塩である臭化カリウムは酸化還元試薬です。
アプリケーション
FT-IR 分光計での使用に適しています
臭化カリウムは、以下とともに使用される場合があります:
- アルケン臭素化により二臭化物(ジブロミド)を合成するための硝酸セリウム(IV)アンモニウム(CAN)
- 保護されていない芳香族アミンの酸化的臭素化により臭素化アニリンを合成するための過ほう酸ナトリウム。
- 高い官能基選択性(化学選択性)を有する活性メチレンおよびメチン化合物の臭素化のための塩酸および過酸化水素。
表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
221864-100G:
221864-BULK:
221864-VAR:
221864-25G:
221864-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemoselective bromination of active methylene and methyne compounds by potassium bromide, hydrochloric acid and hydrogen peroxide.
Synlett, 2006(14), 2287-2289 (2006)
International journal of nanomedicine, 13, 6735-6750 (2018-11-15)
Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) represent a scientific breakthrough in the areas of biological and medicinal applications. Interaction of TiO2 NPs with components of innate immune system remains elusive. This study explored in vitro immunotoxicity of murine macrophage RAW 264.7
Pharmaceutical research, 28(3), 540-552 (2010-10-23)
The purpose of this study is to show how disaccharides differ in their ability to protect lyophilized β-galactosidase from enzymatic activity loss and secondary structure changes during storage. β-galactosidase was lyophilized with trehalose, sucrose, cellobiose or melibiose at 2:1, 20:1
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2083-2085 (2000)
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)