グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
5.5 mmHg
アッセイ
≥99.4%
形状
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
不純物
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
蒸発残留物質
≤0.005%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- サトウキビバガスの脱リグニンにおいて水と共に溶媒として。
- 前駆体としての亜鉛アセチルアセトネート水和物から酸化亜鉛ナノ粒子を合成する際の試薬および反応媒体として。
- 燃料持続可能性をもたらす、ディーゼル-バイオディーゼル-ブタノール3次ブレンドの添加剤として。
- 酵素触媒によるオレイン酸のオレイン酸ブチルへのエステル化反応における反応体として。
greener alternative product
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360465-4X2L:4548173261881
360465-18L-CS:
360465-4X4L:4548173139388
360465-VAR:
360465-1L:4548173139357
360465-2.5L:
360465-4L:
360465-18L:4548173261874
360465-2L:4548173139371
360465-500ML:4548173139395
360465-BULK:
360465-20L:4548173139364
360465-6X500ML:4548173261904
360465-4X2.5L:
試験成績書(COA)