蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5.5 mmHg
アッセイ
99.9%
形状
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
不純物
≤0.005% Acidity (as Acetic acid)
≤0.020% n-Butyraldehyde
≤0.05 mg/mL Nonvolatile matter
≤0.050% Carbonyl (as C=O)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.100% Di-n-butyl ether
≤0.100% Isobutyl alcohol
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.3 ppm
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537993-1L:4548173167909
537993-4L:4548173167923
537993-6X1L:
537993-100ML:4548173167893
537993-1X6L:
537993-18L:4548173270029
537993-20L:4548173167916
537993-200L-SS:
537993-VAR:
537993-4X2.5L:
537993-2.5L:
537993-BULK:
537993-18L-CS:
試験成績書(COA)