Merck
1.00988
SAFC
1-Butanol
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
医薬品製造
別名:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-751-6
認証
ChP
NF
品質水準
蒸気圧
6.7 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
340 °C
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
転移温度
flash point 34 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
1-Butanol is used as a solvent in tablet coatings, topical solutions, and swabs.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009889028:
1009889023:
1.00988.1000.BWT:
1009886025:
1009880000:
1009889190:
1009881000:
1009886025BWT:
1009886190:
1009882500BWT:
1009882500:
試験成績書(COA)