Merck
1.09630
Supelco
2-Butanol
for analysis EMSURE®
別名:
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
201-158-5
NACRES:
NA.21
蒸気圧
16.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °C
有効性
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
不純物
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point 24 °C
溶解性
125 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
tert-butanol (GC): ≤ 0.1 %
Dibutyl ether (GC): ≤ 0.2 %
Ethylmethylketone (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.2 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01990
1-Butanol
1-Propanol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00997
1-Propanol
1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01988
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol