Merck
8.22263
Supelco
2-Butanol
EMPLURA®
別名:
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-158-5
NACRES:
NB.21
蒸気圧
16.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
390 °C
有効性
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
不純物
≤0.2% Water (Karl Fischer)
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point 24 °C
溶解性
125 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Machine-Learning-Based Kinetic-Free Hybrid Gray-Box Model to Predict Sulfuric-Acid-Catalyzed Esterification Reaction.: Describes a new machine learning model to optimize the esterification reaction process, which can potentially include the use of 2-butanol as a reactant or solvent (Wen X et al., 2024).
  • Dynamic microbial and metabolic changes during Apulian Caciocavallo cheese-making and ripening produced according to a standardized protocol.: This research investigates the role of microbial communities and their metabolic activities in cheese production, where solvents like 2-butanol may be used in analytical methods (Vacca M et al., 2024).
  • Interruption of p38(MAPK)-MSK1-CREB-MITF-M pathway to prevent hyperpigmentation in the skin.: Discusses the biochemical pathway involved in skin pigmentation, where 2-butanol may be employed in experimental procedures or as a solvent (Kim SH et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.807
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222630000:
8222632500:
8222639160:
8222631000:
IN28222630500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.