Merck
NIST981
NIST® SRM® 981
別名:
Lead
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
同位体純度
 204Pb
 206Pb
 207Pb
 208Pb
包装
pkg of 1 g wire
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The standard reference material (SRM) is primarily intended for use as an isotopic standard.
特徴および利点
  • SRM 981 consists of isotopic compositions of lead. 
  • Certified values are measured by triple filament solid sample mass spectrometry.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Lead (204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST981:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)