包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
A unit of the SRM contains five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules, consisting of an acidified aqueous solution. The solution is prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of chromium and includes nitric acid at a mass fraction of approximately 15%. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3112A_cert
SRM 3112A_SDS
SRM 3112A_cert
SRM 3112A_SDS
アプリケーション
Chromiumstandard solution is intended for use as aprimary calibration standard for the quantitative determination of chromium.
特徴および利点
- NIST Certified Mass fraction value of Chromium is basedon gravimetric preparation using high-purity chromium metal and inductivelycoupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- Expiration details, instructions for use, handling, andstorage are provided on the NIST certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Chromium
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Chromium
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3112A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)