安全性情報
74582
Supelco
クロム標準液、ICP用
TraceCERT®, 1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration), prepared with Cr(NO3)3 x 9H2O
別名:
Chromium Calibration Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
prepared with Cr(NO3)3 x 9H2O
濃度
1 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Chromium ICP standard can be used as a calibration standard in the elemental analysis of contaminated water by inductively coupled plasma-atomic emissionspectrometry (ICP-AES).
アナリシスノート
1000 mg/L Crの 2%硝酸溶液、
高純度Cr(NO3)3x 9H2O, HNO3および水で調製。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74582-100ML:4548173924571
74582-BULK:
74582-100ML-BULK:
74582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microporous ceramic membrane technology for the removal of arsenic and chromium ions from contaminated water
Pagana A, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 110, 150-156 (2008)