安全性情報
73495
Supelco
Antimony Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration)
別名:
Antimony ICP Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Antimony standard may be used in the specific determination of organic and inorganic antimony compounds in airborne particulate matter using high performance liquid chromatography(HPLC) with inductively coupled plasma-mass spectrometry(ICP-MS).
アナリシスノート
Sbの2%硝酸溶液(微量のHFを含有)
(1000 mg/L。高純度金属Sb、HNO3)、HF)、および水)を含有)。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73495-BULK:
73495-VAR:
73495-100ML:4548173296500
73495-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies on the speciation of inorganic and organic antimony compounds in airborne particulate matter by HPLC-ICP-MS
Zheng J, et al.
Analyst, 125(6), 1025-1028 (2000)