安全性情報
28941
Supelco
水銀スタンダード、ICP用
TraceCERT®, 1 g/L Hg in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Hg in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
水銀標準は、生物学的サンプルからのメチル水銀および無機水銀の定量のためのHPLC-ICP-MS分析の参照標準として使用されました。
アナリシスノート
高純度Hg金属、HNO3、水で調製した、12%硝酸溶液中の1 g/L Hg
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28941-VAR-F:
28941-100ML-F:4548173241654
28941-BULK-F:
28941-100ML-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Meng Wang et al.
Talanta, 71(5), 2034-2039 (2007-03-30)
A mild, efficient and convenient extraction method of using 2-mercaptoethanol contained extractant solution combined with an incubator shaker for determination of mercury species in biological samples by HPLC-ICP-MS has been developed. The effects of the concentration of 2-mercaptoethanol, the composition
Nabi Shariatifar et al.
Biological trace element research, 198(2), 721-731 (2020-03-20)
Rice is one of the most valuable nutrients in the diet of most people in the world. The aim of this study was to evaluate the effect of various pre-cooking (washing, soaking) and cooking processes (traditional and rinse) of rice
Preeyanut Butmee et al.
Talanta, 221, 121669-121669 (2020-10-21)
Mercury ion (Hg2+) is considered to be one of the most toxic heavy metal ions and can cause adverse effects on kidney function, the central nervous system, and the immune system. Therefore, it is important to develop a fast and
資料
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.