Merck
298301
Sigma-Aldrich
ペンタアミンクロロコバルト(III)塩化物
98%
別名:
クロロペンタンミン コバルト(III) 塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Co(NH3)5Cl]Cl2
CAS番号:
分子量:
250.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
SMILES記法
N.N.N.N.N.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
InChI Key
NSYALVBBDKTCLE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペンタアミン塩化コバルト(III)塩化物とヘキサミンおよびポリチオフェン(PTh)とのナノ光付加体複合材料は、高温の電気製品において使用できます。 ヘテロ金属化合物である[CoCl(NH35] [KCr(C2 O43]•0.5H2Oを合成するためのトリス(オキサラト)クロム酸(III)カリウムと共に使用できます。このヘテロ金属化合物は、有機π-ドナーを持ったマイクロポーラスハイブリッド材料などへ応用できる可能性を持っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298301-50G:
298301-10G:4548173313726
298301-BULK:
298301-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, characterization, electrical and thermal properties of nanocomposite of polythiophene with nanophotoadduct: a potent composite for electronic use.
Najar MH & Majid K
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24.11, 4332-4339 (2013)
Unusual potassium-oxalate coordination in the two-dimensional trimetallic [CoCl(NH3 )5 ] [KCr(C2 O4 )3 ]?0.5H2O complex.
Wrzeszcz G, et al.
open chemistry, 12.6, 652-658 (2014)
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。