powder
有効性
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
70-73 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChI Key
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Kryptofix® 222 for synthesis. CAS 23978-09-8, molar mass 376.49 g/mol.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 70 - 73
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 70 - 73
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3