Merck
M1568
Sigma-Aldrich
マンノーストリフラート
For PET imaging, ≥98% (TLC)
別名:
β-D-マンノピラノース1,3,4,6-テトラ-O-アセタート 2-O-トリフルオロメタンスルホナート, 1,3,4,6-テトラ-O-アセチル-2-O-トリフルオロメタンスルホニル-β-D-マンノピラノース, TATM, マンノーストリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19F3O12S
CAS番号:
分子量:
480.36
Beilstein:
4341413
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
テクニック
PET imaging: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
InChI Key
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マンノーストリフレートは、グルコースアナログのひとつです。
アプリケーション
マンノーストリフレートは、PETに使用する18F-FDG合成の前駆物質としてよく知られています。マンノーストリフレートへの18Fの結合は、SN2 求核性置換反応により実施されます。癌の早期発見のために用いられる画像診断法であるコンピュータトモグラフィーに使用されます。
その他情報
このマンノーストリフレート剤により、合成収量低下を引き起こすことが知られている微量の不純物が減少しています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1568-10X25MG:
M1568-20MG:
M1568-100MG:
M1568-VAR:
M1568-BULK:
M1568-25MG:
M1568-40MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Salvador Castaneda Vega et al.
NeuroImage, 155, 245-256 (2017-05-06)
The clinical use of Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Positron Emission Tomography (PET) has proven to be a strong diagnostic tool in the field of neurology. The reliability of these methods to confirm clinical diagnoses has guided preclinical research to
Shane B Claggett et al.
EJNMMI research, 3(1), 53-53 (2013-07-17)
Many automated radiosynthesizers for producing positron emission tomography (PET) probes provide a means for the operator to create custom synthesis programs. The programming interfaces are typically designed with the engineer rather than the radiochemist in mind, requiring lengthy programs to
Padgett, H., et al.
Applied Radiation and Isotopes, 40, 433-433 (1989)
Ren Iwata et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 61(7), 540-549 (2018-03-10)
High specific activity is often a significant requirement for radiopharmaceuticals. To achieve that with fluorine-18 (18 F)-labeled probes, it is mandatory to start from no-carrier-added fluoride and to reduce to a minimum the amount of precursor in order to decrease
Jingwan Fang et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40(12), 2521-2532 (2020-01-18)
In order to evaluate the capability of 2-tert-butyl-4-chloro-5-{6-[2-(2-[18F]fluoroethoxy)-ethoxy]-pyridin-3-ylmethoxy}-2H-pyridazin-3-one ([18F]BCPP-EF), a novel positron emission tomography (PET) probe for mitochondrial complex I (MC-I) activity, to assess neuronal activation, an activation PET study was conducted in the conscious monkey brain with a continuous