Merck
310247
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-テトラ-O-アセチル-β-D-マンノピラノース
98%
別名:
β-D-マンノピラノース1,3,4,6-テトラ-O-アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O10
CAS番号:
分子量:
348.30
Beilstein:
96634
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]19/D −68°, c = 0.7 in pyridine
mp
160-161 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O)COC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-12(21-7(2)16)13(22-8(3)17)11(19)14(24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13-,14-/m1/s1
InChI Key
SHBHJRVMGYVXKK-XVIXHAIJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
310247-100MG:
310247-VAR:
310247-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)