Merck
247146
Sigma-Aldrich
2-クロロチオフェノール
99%
別名:
2-クロロベンゼンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4SH
CAS番号:
分子量:
144.62
Beilstein:
1209665
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.6029 (lit.)
bp
205-206 °C/260 mmHg (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Sc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI Key
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chlorothiophenol undergoes multi-component condensation reaction with chloroacetyl chloride and primary aliphatic amines via Smile rearrrangement.
アプリケーション
2-Chlorothiophenol has been used in the synthesis of bis (2-chlorophenyl) analog of aromatic disulfide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247146-VAR:
247146-25G:
247146-5G:
247146-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bis (2-pyrimidinyl) disulfide dihydrate: a redetermination.
Jensen GB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2438-o2440 (2004)
Facile synthesis of 1, 4-benzothiazin-3-ones from Cu-catalyzed coupling of 2-iodoanilines and 2-mercaptoacetate.
Huang W-S, et al.
Tetrahedron Letters, 54(38), 5214-5216 (2013)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been