Merck
242659
Sigma-Aldrich
2-Bromothiophenol
97%
別名:
2-Bromobenzenethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4SH
CAS番号:
分子量:
189.07
Beilstein:
2039769
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.635 (lit.)
bp
128-130 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Sc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI Key
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Bromothiophenol (2-Bromobenzenethiol) reacts with 4-(4-bromo-3-nitro-phenyl)morpholine to form nitro-sulphide.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242659-BULK:
242659-50G:
242659-VAR:
242659-1G:
242659-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phenothiazynes: preparation of 2-and 3-tertiary aminophenothiazines.
Jones DH.
Journal of the Chemical Society, 132-137 (1971)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been